3,3-Diphenylpropylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 139 EUR
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamin 98%
3,3-Diphenylpropylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
Siedepunkt: 166 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 24…31 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008202
CAS-Nummer: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3