2,6-Dimethoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5086-25G
OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA
26.1
EUR
APOSOR5086-25G
APOSOR5086-100G
2,6-Dimethoxyphenol 97%
2,6-Dimethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154,17 g/mol Siedepunkt: 261 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 53…55 °C Flammpunkt: 140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064434 CAS-Nummer: 91-10-1 |