2,3-Dimethoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 233…234 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008366
CAS-Nummer: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2