Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Carbethoxy-2-thiouracil
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 94.4 EUR
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃S
Molecular Weight: 200,22 g/mol
Schmelzpunkt: 249…255 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006074
CAS-Nummer: 38026-46-9