3-Bromodibenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50961-1G OR50961-250MG OR50961-5G
APOSOR50961-1GEA 29 EUR
APOSOR50961-1G APOSOR50961-250MG APOSOR50961-5G
3-Bromodibenzofuran
3-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09966042
CAS-Nummer: 26608-06-0