5,6-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR50963-25G OR50963-5G
APOSOR50963-25GEA 569 EUR
APOSOR50963-25G APOSOR50963-5G
5,6-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
Molecular Weight: 293.9700 g/mol
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20257910
CAS-Nummer: 18392-81-9