Naphthacen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetracen, Benz[b]anthracen, 2,3-Benzanthracen
OR50973-1G OR50973-250MG
APOSOR50973-1GEA 161 EUR
APOSOR50973-1G APOSOR50973-250MG
Naphthacen
Naphthacen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003702
CAS-Nummer: 92-24-0