2-Chlor-3,5-dinitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5098-1G
OR5098-25G
OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA
125
EUR
APOSOR5098-1G
APOSOR5098-25G
APOSOR5098-5G
2-Chlor-3,5-dinitropyridin 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formel:
C₅H₂ClN₃O₄ Schmelzpunkt: 63…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006233 CAS-Nummer: 2578-45-2 EINECS: 219-937-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |