2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51005-1G OR51005-25G OR51005-5G
APOSOR51005-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51005-1G APOSOR51005-25G APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₁₃N
Molecular Weight: 243,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26402145
CAS-Nummer: 88590-00-5