10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51006-5G
APOSOR51006-5GEA 68.3 EUR
APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formel: C₁₆H₁₀BrN
Molecular Weight: 296,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22054961
CAS-Nummer: 1698-16-4