4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dibenzofuran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(Dibenzofuran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR51008-1G
OR51008-25G
OR51008-5G
APOSOR51008-1GEA
26.1
EUR
APOSOR51008-1G
APOSOR51008-25G
APOSOR51008-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formel:
C₁₈H₁₉BO₃ Molecular Weight: 294,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18910632 CAS-Nummer: 912824-85-2 |