4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51009-1G
OR51009-25G
OR51009-5G
APOSOR51009-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51009-1G
APOSOR51009-25G
APOSOR51009-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel:
C₂₅H₁₅Br Molecular Weight: 395,30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16660920 CAS-Nummer: 1161009-88-6 |