4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
OR51015-5G
APOSOR51015-5GEA
79.9
EUR
APOSOR51015-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₂₄H₂₃BO₂ Molecular Weight: 354,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26401844 CAS-Nummer: 890042-13-4 |