3,5-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 14) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,5-Dibromobiphenyl, 3,5-Dibromo-1,1'-biphenyl
OR51017-25G OR51017-5G
APOSOR51017-25GEA 108 EUR
APOSOR51017-25G APOSOR51017-5G
3,5-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 14) 98%
3,5-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 14)
Formel: C₁₂H₈Br₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 16372-96-6