(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 187 EUR
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,22 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C
Schmelzpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191371
CAS-Nummer: 22795-99-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III