1H-Indazol-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5104-100G
OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA
85.7
EUR
APOSOR5104-100G
APOSOR5104-500G
1H-Indazol-3-carbonsäure
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 266…270 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211066 CAS-Nummer: 4498-67-3 |