Ethyl-2-piperidincarboxylat 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate

OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 263 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidincarboxylat 97%
Ethyl-2-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005980
CAS-Nummer: 15862-72-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR