Isochinolin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Azanaphthalin

OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isochinolin
Isochinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 242…243 °C
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05242

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR