(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 36.4 EUR
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065692
CAS-Nummer: 73401-74-8