2-Nitro-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-2-nitrophenol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluol, 1-Hydroxy-3-methyl-2-nitrobenzol
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-kresol
2-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C/9.5mmHg
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007125
CAS-Nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9