1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DIH
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 364 EUR
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin 97%
1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆I₂N₂O₂
Molecular Weight: 379.92 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00020867
CAS-Nummer: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II