1-Acetylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 101 EUR
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acetylpiperazin 97%
1-Acetylpiperazin
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 127…130 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058676
CAS-Nummer: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0