1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 89.9 EUR
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Siedepunkt: 150…152 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006161
CAS-Nummer: 7209-38-3
UN: 2735
ADR: 8,II