N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 29 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Siedepunkt: 71…73 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,832 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II