N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid Hydrochlorid, EDAC HCl, WSC HCl, EDAC Hydrochlorid, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Monohydrochlorid, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diaminmonohydrochlorid, EDC Hydrochlorid, EDC HCl
OR5163-100G
OR5163-500G
OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA
26.1
EUR
APOSOR5163-100G
APOSOR5163-500G
APOSOR5163-1KG
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₇N₃·HCl Molecular Weight: 191.7 g/mol Schmelzpunkt: 110…115 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00012503 CAS-Nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |