1,2,3,4-Tetrahydrochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5166-500G
APOSOR5166-500GEA 102 EUR
APOSOR5166-500G
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin 98%
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 248…250 °C
Schmelzpunkt: 41883 °C
Dichte: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006693
CAS-Nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6