Cyclohexanmethylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (Cyclohexylmethyl)amin, (Aminomethyl)cyclohexan
OR5167-25G OR5167-100G
APOSOR5167-25GEA 190 EUR
APOSOR5167-25G APOSOR5167-100G
Cyclohexanmethylamin 95%
Cyclohexanmethylamin
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 159…163 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,871 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001520
CAS-Nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II