3-Chlor-5-hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 63.8 EUR
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chlor-5-hydroxybenzonitril 98%
3-Chlor-5-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153.5658 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226540
CAS-Nummer: 473923-97-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable