2,2':5',2''-Terthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51731-25G
APOSOR51731-25GEA 95.7 EUR
APOSOR51731-25G
2,2':5',2''-Terthiophen 98%
2,2':5',2''-Terthiophen
Formel: C₁₂H₈S₃
Molecular Weight: 248,39 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012167
CAS-Nummer: 1081-34-1