N-Hydroxyphthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Hydroxyphthalsäureimid, N-Hydroxy-1,2-benzoldicarbonsäureimid
OR51753-100G
OR51753-2.5KG
OR51753-500G
APOSOR51753-100GEA
21.9
EUR
APOSOR51753-100G
APOSOR51753-2.5KG
APOSOR51753-500G
N-Hydroxyphthalimid
N-Hydroxyphthalimid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163.13 g/mol Siedepunkt: 412 Schmelzpunkt: 233 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005891 CAS-Nummer: 524-38-9 EINECS: 208-358-1 Merck Index: 13,04864 |