Gallussäure, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
OR51754-1KG
OR51754-250G
OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA
94.4
EUR
APOSOR51754-1KG
APOSOR51754-250G
APOSOR51754-5KG
Gallussäure, wasserfrei 99%
Gallussäure
Formel:
C₇H₆O₅ Molecular Weight: 170,12 g/mol Schmelzpunkt: 251 °C (Zers.) Dichte: 1,694 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002510 CAS-Nummer: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 |