N,N-Dibutylformamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 61.3 EUR
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutylformamid 99%
N,N-Dibutylformamid
Formel: C₉H₁₉NO
Siedepunkt: 120 °C/15mmHg
Dichte: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003289
CAS-Nummer: 761-65-9
EINECS: 212-090-0