Phthalsäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 30.6 EUR
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Phthalsäureanhydrid
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Molecular Weight: 148.12 g/mol
Siedepunkt: 284 °C
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
Merck Index: 13,07457