2-Formyl-6-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-5GEA 36.4 EUR
APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Formyl-6-methoxypyridin 97%
2-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 103…104 °C/20mmHg
Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664030
CAS-Nummer: 54221-96-4