2-Chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 31.9 EUR
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
2-Chlorbenzoesäure
2-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 138…143 °C
Dichte: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002412
CAS-Nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4