3-Brom-4-pyridon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
OR51772-10G OR51772-5G
APOSOR51772-10GEA 142 EUR
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G
3-Brom-4-pyridon 97%
3-Brom-4-pyridon
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174,00 g/mol
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646107
CAS-Nummer: 36953-41-0