4-Methylpyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-methylpyridine
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 111 EUR
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.1259 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114227
CAS-Nummer: 1121-19-3