2-Methylterephthalic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835103
CAS-Nummer: 5156-01-4