3'-Iodacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Iodacetophenon, 1-(3-Iodphenyl)ethan-1-on, 1-(3-Iodphenyl)ethanon
OR51806-100G OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA 243 EUR
APOSOR51806-100G APOSOR51806-25G
3'-Iodacetophenon
3'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molecular Weight: 246.05 g/mol
Siedepunkt: 107 °C/0.75mmHg
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 1.767
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060283
CAS-Nummer: 14452-30-3