5-Brom-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.3 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Brom-2-chlorpyridin 98%
5-Brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 65…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318951
CAS-Nummer: 53939-30-3