4'-Ethynylacetophenone 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 612 EUR
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,173 g/mol
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04974025
CAS-Nummer: 42472-69-5