2-Brom-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 59.6 EUR
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Brom-5-chlorpyridin 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234006
CAS-Nummer: 40473-01-6