4-(Diphenylphosphino)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51829-5G
APOSOR51829-5GEA 136 EUR
APOSOR51829-5G
4-(Diphenylphosphino)benzoesäure
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Formel: C₁₉H₁₅O₂P
Molecular Weight: 306,3 g/mol
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00407264
CAS-Nummer: 2129-31-9