5-Isoxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isoxazole-5-carboxylic acid
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 227 EUR
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolcarbonsäure 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Molecular Weight: 113,07 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156151
CAS-Nummer: 21169-71-1