2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Molecular Weight: 179.00 g/mol
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02685670
CAS-Nummer: 19646-07-2