2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G OR51854-500G
APOSOR51854-100GEA 371 EUR
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G APOSOR51854-500G
2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylol
2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylol
Formel: C₈H₆Br₄
Molecular Weight: 421,75 g/mol
Schmelzpunkt: 254…256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010353
CAS-Nummer: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5