4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51872-25G
APOSOR51872-25GEA 98.6 EUR
APOSOR51872-25G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO·HCl
Molecular Weight: 149,62 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659765
CAS-Nummer: 675112-40-0