Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
OR51873-1G
OR51873-25G
OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA
49.3
EUR
APOSOR51873-1G
APOSOR51873-25G
APOSOR51873-5G
Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.0706 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09954957 CAS-Nummer: 99548-55-7 |