N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 865 EUR
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036912
CAS-Nummer: 15178-76-4