Dimethylether 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 482 EUR
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Dimethylether 99%
Dimethylether
Formel: C₂H₆O
Siedepunkt: –24,8 °C
Schmelzpunkt: –141 °C
Dichte: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
UN: 1033
ADR: 2.1,